Learn More
Bromoform, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tribromomethane |
| CAS | 75-25-2 |
| Formula molecolare | C H Br3 |
| Quantità | 250 mL |
| Sinonimo | Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019 |
| InChI Formula | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H |
| SMILES | BrC(Br)Br |
| IUPAC Name | bromoform |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.73 |
| Peso formulazione | 249.7628 |