Learn More
Bromoform, TRC
Codice prodotto. 30347261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347261 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68733525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tribromomethane
CAS 75-25-2
Formula molecolare C H Br3
Quantità 25 mL
Sinonimo Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI Formula InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
IUPAC Name bromoform
Molecular Weight (g/mol) 252.73
Peso formulazione 249.7628