Learn More
Bromomaleic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10693995 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693995 10 g Bottiglia in vetro 10g
10122834 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10693995 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147450100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5926-51-2 | C4HBrO3 | 176.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5926-51-2
Formula molecolare C4HBrO3
Molecular Weight (g/mol) 176.95
Numero MDL MFCD00005519
InChI Key YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
PubChem CID 80027
IUPAC Name 3-bromofuran-2,5-dione
SMILES BrC1=CC(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bromomaleic anhydride
Densità 1.9050g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.54
Quantità 10 g
Beilstein 17, 435
Gravità specifica 1.905
Peso formulazione 176.95
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromomaleic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.