Learn More
Bromomalonaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromomalonaldehyde |
| CAS | 2065-75-0 |
| Formula molecolare | C3 H3 Br O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| SMILES | BrC(C=O)C=O |
| IUPAC Name | 2-bromopropanedial |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.96 |
| Peso formulazione | 149.9316 |