Learn More
(Bromomethyl)cyclobutane, 99%
Codice prodotto. 10544464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10544464 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10223052 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10384642 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10544464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367641000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17247-58-4
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.03
Numero MDL MFCD00040960
InChI Key FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
IUPAC Name bromomethylcyclobutane
SMILES C1CC(C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico (Bromomethyl)cyclobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3390g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H7CH2Br
Indice di rifrazione 1.4790 to 1.4830
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 22
Gravità specifica 1.339
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 149.03
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.