Learn More
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide, TRC
Codice prodotto. 30348144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348144 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB697900500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Formula molecolare C19H17Br2P
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name bromomethyl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 436.12
Peso formulazione 433.9435