Learn More
Bromonitromethane, 90%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10165700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10165700 10 g Bottiglia in vetro 10g
10341094 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10165700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 563-70-2 | Molecular Formula: CH2BrNO2 | Molecular Weight: 139.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-70-2
Formula molecolare CH2BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 139.94
Numero MDL MFCD00007401
InChI Key DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
PubChem CID 68423
IUPAC Name bromo(nitro)methane
SMILES C([N+](=O)[O-])Br
Specifications
Materiale o nome chimico Bromonitromethane
Nota nome tech., 90%
Colore Yellow
Densità 2.0700g/mL
Punti di ebollizione 146°C to 148°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2NO2
Indice di rifrazione 1.4850 to 1.495
Quantità 10 g
Gravità specifica 2.07
Peso formulazione 139.94
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid