Learn More
Bromonitromethane, TRC
Codice prodotto. 30179994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179994 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68620525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-70-2
Formula molecolare C H2 Br N O2
Molecular Weight (g/mol) 139.94
Sinonimo Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane;
IUPAC Name bromo(nitro)methane
SMILES [O-][N+](=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Bromonitromethane
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Peso formulazione 138.9269