Learn More
Bromonitromethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromonitromethane |
| CAS | 563-70-2 |
| Formula molecolare | C H2 Br N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)CBr |
| IUPAC Name | bromo(nitro)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.94 |
| Peso formulazione | 138.9269 |