Learn More
Bromopentacarbonylmanganese(I), 98%
Codice prodotto. 11333728
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11333728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039310.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14516-54-2 | C5BrMnO5- | 274.892 g/mol
Bromopentacarbonylmanganese(I) is used in the formation of (eta6-arene)tricarbonylmanganese(I) by reacting with arene (arene= hexamethyl benzene, 1,2,4,5-tetramethyl benzene, mesitylene, p-xylene and toluene) in the presence silver salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14516-54-2
Formula molecolare C5BrMnO5-
Molecular Weight (g/mol) 274.892
Numero MDL MFCD00049806
InChI Key LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromopentacarbonylmanganese i
PubChem CID 10978692
IUPAC Name carbon monoxide;manganese;bromide
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromopentacarbonylmanganese(I)
Colore Orange
Formula lineare Mn(CO)5Br
Quantità 5 g
Numero UN UN3466
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 274.89
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline