Learn More
Bromopentafluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10443585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10443585 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10070860 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10413585 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10443585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107221000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344-04-7
Formula molecolare C6BrF5
Molecular Weight (g/mol) 246.96
Numero MDL MFCD00000287
InChI Key XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC Name 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Bromopentafluorobenzene
Punto di fusione -31°C
Colore Colorless
Densità 1.9810g/mL
Punti di ebollizione 137°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6F5
Indice di rifrazione 1.4485 to 1.4505
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.981
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene
Peso formulazione 246.96
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromopentafluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.