Learn More
Bromopentafluorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30340215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340215 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68877510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromopentafluorobenzene
CAS 344-04-7
Formula molecolare C6 Br F5
Quantità 10 g
Sinonimo Bromopentafluorobenzene, Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, bromopentafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, Bromopentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, NSC 21630, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
IUPAC Name 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 246.96
Peso formulazione 245.9104