Specifica
| Punto di fusione | 279°C |
| CAS | 115-39-9 |
| Formula molecolare | C19H10Br4O5S |
| Numero MDL | 5875 |
| Peso formulazione | 669.96g/mol |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Colore | Red to Violet |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Solid |