Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, pure, indicator
Codice prodotto. 10551591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551591 25 g Glass bottle 25g
10564264 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10551591 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151340250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Bromophenol Blue, C19H10Br4O5S, CAS Number-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 25g, 19, I, 649, CHEBI:59424, Orange-Pink to Red, 669.96, Pure, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, Authentic | CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-39-9
Formula molecolare C19H10Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 669.96
Numero MDL MFCD00005875
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue
Punto di fusione 279.0°C
Nota nome Indicator
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1100 min. (592nm, in buffer)
Intervallo di transizione visivo from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Beilstein 19, I, 649
Indice di Merck 15, 1454
Colore Orange/Pink to Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4g/100mL
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 669.96
Grado Pure