Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromophenol Blue |
| Punto di fusione | 204°C |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 61698 |
| Colore | Red |
| pH | 2.8 to 4.4 |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Powder |
| Vedi altri risultati |