Learn More
Bromophenol Blue, pure, 0.1% in water, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 403151000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 115-39-9 Peso : 0.15000kg
Quantità 100mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11956831
  • 171.00€ / 100mL
In stock, pronto per la spedizione: 7
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
115-39-9
669.96
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
CHEBI:59424
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
C19H10Br4O5S
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
8272
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Specifica
Bromophenol Blue
about 0.1% (by UV)
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
669.96
CHEBI:59424
Pure
1
100mL
115-39-9,7732-18-5
C19H10Br4O5S
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
8272
669.96
Glass bottle
1.0000g/mL
Videos
SDS Documenti
Certificati
RMF - Research Use or Further Mfg