Learn More
Bromophenol Blue, pure, 0.1% in water
Codice prodotto. 10187220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10187220 25 mL 25mL
11956831 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10187220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403150250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Concentrazione about 0.1% (by UV)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1
Formula molecolare C19H10Br4O5S
Densità 1.0000g/mL
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Quantità 25 mL
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Peso formulazione 669.96
Grado Pure