Learn More
Bromophenol Blue, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical B/4630L/08
Dettagli aggiuntivi : CAS : 115-39-9 Peso : 0.45000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Specifica
5875 | |
Flacone in vetro color ambra | |
500mL |
Liquido | |
Blu |
Sicurezza e movimentazione
- Bromophenol blue solution 0.04% in methylated spirits
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Bromphenol blue