Learn More
Bromophenol Blue Sodium Salt, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10497573
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10497573
Marca: Fisher BioReagents BP11425
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bromophenol Blue Sodium Salt is commonly used as a tracking dye in electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue Sodium Salt
Punto di fusione 300°C
CAS 34725-61-6
Chiarezza Pass Test
Coefficiente di estinzione 800g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C19H9Br4NaO5S
Sinonimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Identificazione Pass Test
InChI Key KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 691.94
PubChem CID 3791690
Lambda max 585 to 595nm
Peso formulazione 691.94
Perdita all'essiccatura Run and Report %
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo di transizione visivo Pass Test
Colore Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder