Learn More
Bromophenol Blue Solution for PANPEHA indicator paper, Solstice™
Codice prodotto. 17234546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17234546 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17234546 Fornitore Fluka N. del fornitore 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1543.25€ / 2.5L
    Risparmia 131.75€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol blue sol
Punto di fusione -115°C (The physical data is that of the main component)
Punti di ebollizione 78°C to 79°C (1013 hPa) (The physical data is that of the main component)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
Numero UN UN1170
Colore Blue
Quantità 2.5 L