Learn More
Bromophenol Blue, Sulfone Form, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11378719 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11378719 50 g
11358719 5 g
11368719 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378719 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210112350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Identificatori chimici
CAS 115-39-9
Formula molecolare C19H10Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 669.96
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue
Quantità 50 g
Peso formulazione 670