Learn More
Bromophenol blue sultone Form, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11318729 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11318729 25 g
11308729 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318729 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210113025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Identificatori chimici
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 624.384
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromothymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol blue sultone form
Colore Lilac
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 624.43
Grado Reagente ACS