Learn More
Bromophenol Blue (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30338871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338871 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68748825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Formula molecolare C19 H10 Br4 O5 S
Quantità 25 g
Sinonimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
InChI Formula InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 669.96
Peso formulazione 665.6982