Learn More
Bromopyruvic Acid, TRC
Codice prodotto. 17992585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992585 1 g 1g
30133351 5 g 5g
30133941 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6869301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1113-59-3
Formula molecolare C3H3BrO3
Molecular Weight (g/mol) 166.96
Sinonimo 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
IUPAC Name 3-bromo-2-oxopropanoic acid
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromopyruvic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Peso formulazione 165.9266