Learn More
alpha-Bromostyrene, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10507963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10507963 5 g Bottiglia in vetro 5g
10662613 25 g Bottiglia in vetro 25g
10095153 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10507963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-81-7 | C8H7Br | 183.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-81-7
Formula molecolare C8H7Br
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Numero MDL MFCD00012229
InChI Key SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol
PubChem CID 66828
IUPAC Name 1-bromoethenylbenzene
SMILES BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico α-Bromostyrene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -44°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4100g/mL
Punti di ebollizione 67°C to 70°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(Br)=CH2
Indice di rifrazione 1.5870 to 1.589
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.41
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Stabilizzatore about 0.05% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Bromostyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.