Learn More
beta-Bromostyrene, 97%, mixture of cis/trans isomers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | β-Bromostyrene |
| Nota nome | Mixture of cis and trans |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 7.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Densità | 1.4200g/mL |
| Punti di ebollizione | 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 79°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico