Learn More
Bromothylmol Blue 1 g/L in Water Indicator Solution, Chem Lab
Codice prodotto. 11983323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11983323 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11983323 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL06.0205.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45€
    22.30€ / 250mL
    Risparmia 29.15€
    56% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Colore Blue
CAS 34722-90-2
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Concentrazione 1 g/L
Densità 1 g/mL
Molecular Weight (g/mol) 646.37
Imballaggio Polyethylene
pH 6 to 7.6
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid