Learn More
MedChemExpress Bromothymol Blue
Codice prodotto. 16472399
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472399 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0012
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bromothymol Blue is a pH indicator.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (160.16 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio HBV
Peso molecolare 624.38 g/mol
CAS 76-59-5