Learn More
Bromothymol Blue, free acid, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11457801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11457801 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11457801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215052425
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue, free acid
Nota nome For ACS analysis
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Sinonimo 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein
Colore Lilac
Quantità 25 g
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Powder
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molecular Weight (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Peso formulazione 624.4