Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blue, ACS reagent
Codice prodotto. 10209980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209980 5 g Glass bottle 5g
10219980 10 g Glass bottle 10g
10422771 25 g Glass bottle 25g
10658234 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10209980 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 403250050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 624.384
Numero MDL MFCD00005872
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue
Punto di fusione 204.0°C
Nota nome Pure
Chiarezza Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Indice di Merck 15, 1455
Colore Brown/Pink to Purple
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 624.38
Grado Reagente ACS