Learn More
Bromothymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10273370 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10273370
Marca: Fisher Chemical B/4690/44
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
C27H28Br2O5S, CAS Number-76-59-5, 5g, Brown to Red, 624.38g/mol, 204 deg.C, 5872, Glass Jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 204°C
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Numero MDL 5872
Molecular Weight (g/mol) 624.38
Peso formulazione 624.38g/mol
Grado Pure
Imballaggio Glass Jar
Colore Brown to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Solid