Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blue sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10432771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10432771 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10432771 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 403260100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Chiarezza Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C27H27Br2NaO5S
Intervallo di transizione visivo from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Numero MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Indice di Merck 15, 1455
Sinonimo Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
Colore Brown/Orange to Green
Quantità 10 g
InChI Key NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Forma fisica Powder
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC Name sodium;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolate
Molecular Weight (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Peso formulazione 646.35
Grado Reagente ACS