Learn More
Bromothymol blue sodium salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447801 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215052405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Colore Green
Formula molecolare C27H27Br2NaO5S
Numero MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Quantità 5 g
Sinonimo cfn0fbc3yh, unii-cfn0fbc3yh, sodium bromothymol blue, bromothymol blue sodium salt, 3',3-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt, bromthymol blue sodium, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, sodium salt 1:1, bromthymol blue sodium salt, bromothymol blue, sodium salt
InChI Key NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC Name sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Peso formulazione 646.4
Forma fisica Powder