Learn More
Bromothymol Blue Solution, Solstice
Codice prodotto. 17238186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17238186 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17238186 Fornitore Fluka N. del fornitore 346575L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1308.35€ / 5L
    Risparmia 111.65€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5
CAS max % <10%, ≥50%, ≤100%
Densità 0.79 g/cm3
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Da utilizzare con (apparecchiatura) PANPEHA Indicator Paper
Forma fisica Liquid
Quantità 5 L
Tipo di soluzione Mixture
Punto d'infiammabilità 13°C
Imballaggio Plastic Pail
Numero UN UN1170
Sinonimo Ethanol solution
Informazioni di solubilità completely miscible