Learn More
Bromothymol Blue Solution, Solstice
Codice prodotto. 15623860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15623860 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15623860 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 32822100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Acid-base indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Tipo di soluzione Buffer
Punto d'infiammabilità 38°C (100.4°F)
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Numero MDL MFCD00005872
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molecular Weight (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Peso formulazione 624.38g/mol
Grado Not Available
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Water (7732-18-5): ≥70.00 - <90.00 %
Ethanol (64-17-5): ≥10.00 - <20.00 %
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromothymol Blue solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol