Learn More
Bromothymol Blue Sultone Form, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., Solstice
Codice prodotto. 15643840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15643840 25 g Glass Bottle 25g
15653840 5 g Glass Bottle 5g
15633840 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15643840 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3271425G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    118.31€ / 25g
    Risparmia 19.69€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Indicator, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 624.384
Numero MDL MFCD00005872
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue Sultone Form
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza Complies for clarity of solution
Intervallo di transizione visivo 5.8 to 7.4
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Colore Violet
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 624.38g/mol
Grado Reagente ACS