Learn More
Bromothymol Blue, TRC
Codice prodotto. 30341504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341504 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341504 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6993102.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27 H28 Br2 O5 S
Quantità 2.5 g
Sinonimo Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
InChI Formula InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molecular Weight (g/mol) 624.38
Peso formulazione 622.0024