Learn More
Bromotrichloromethane, 97%
Codice prodotto. 11479772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479772 100 g 100g
11489772 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11479772 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10824.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.265 g/mol
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Protect against electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-62-7
Formula molecolare CBrCl3
Molecular Weight (g/mol) 198.265
Numero MDL MFCD00000783
InChI Key XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC Name bromo(trichloro)methane
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromotrichloromethane
Punto di fusione -6°C
Densità 2.015
Punti di ebollizione 104°C to 105°C
Punto d'infiammabilità None
Odore Chloroform-like
Formula lineare BrCCl3
Indice di rifrazione 1.506
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1732543
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 198.28
Percent Purity 97%