Learn More
Bromotrichloromethane, 99%
Codice prodotto. 10715751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715751 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10050550 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10715751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107491000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-62-7
Formula molecolare CBrCl3
Molecular Weight (g/mol) 198.27
Numero MDL MFCD00000783
InChI Key XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC Name bromo(trichloro)methane
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromotrichloromethane
Nota nome 99%
Punto di fusione -6.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.9970g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCCl3
Indice di rifrazione 1.5055 to 1.5075
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 67
Fieser 01,80; 02,42; 07,40
Gravità specifica 1.997
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with many organic liquids, soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 198.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromotrichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.