Learn More
Bromotrimethylsilane, 98%
Codice prodotto. 10052300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052300 100 g Bottiglia in vetro 100g
10276000 5 g Bottiglia in vetro 5g
10347940 25 g Bottiglia in vetro 25g
11915811 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10052300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186651000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2857-97-8
Formula molecolare C3H9BrSi
Molecular Weight (g/mol) 153.1
InChI Key IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC Name bromo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromotrimethylsilane
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiBr
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4250
Quantità 100 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 153.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid