Learn More
Bromotrimethylsilane, TRC
Codice prodotto. 30343071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6885501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Formula molecolare C3H9BrSi
Quantità 1 g
Sinonimo NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr
InChI Formula InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Br
IUPAC Name bromo(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 153.09
Peso formulazione 151.9657