Learn More
Gilac™ Brosshygien Soft Fibre Pastry Brush
Codice prodotto. 17918641
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17918641 32 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17918641 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G020070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.71€
    15.66€ / pezzi 1
    Risparmia 8.05€
    33% Sconto
In stock
Brosshygien 32 mm Soft Fibre Pastry Brush can be sterilised at up to 140°C, is resistant to the cold up to -80°CC, and resistant to chemical agents.
Brosshygien Range:
  • Products can be sterilised at up to 140°C.
  • Resistant to the cold up to -80°C.
  • Resistant to chemical agents, aggressive detergents and disinfectants.
Specifica
Product Type Pastry Brush
Materiale Plastic
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 32 mm