Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in vetro marrone
Codice prodotto. 13187939
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
150 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 13187939
Marca: Hirschmann™ 2640253
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks, Amber Glass are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground and hollow amber glass stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Colore chiusura Brown
Materiale chiusura Vetro
Colore Marrone
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Giunto rastremato standard 10/19 NS Standard Ground
Tolleranza ±0.04 ml
Graduated
Classe A