Learn More
Steris™ Provette Browne™ Control™
Codice prodotto. 12715335
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Puntino giallo
Puntino nero
Puntino verde
White Spot
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
12715335 Puntino giallo pezzi 100
12725335 Puntino verde pezzi 100
12705335 Puntino nero pezzi 100
12745335 White Spot pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12715335 Fornitore Steris™ N. del fornitore 7302AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.95€
    39.78€ / pezzi 100
    Risparmia 9.17€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
  • The use of TST Control™ emulating Indicators is recommended for monitoring porous load steam sterilization processes
  • Various colors
  • Glass tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Puntino giallo
Da utilizzare con (applicazione) Per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore di carichi porosi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Product Type Provetta di controllo Browne
Temperatura (sistema metrico) 134 °C
Quantità Confezione da 100
Indicatore di sterilizzazione
Tempo di sterilizzazione 3 min
Metodo di sterilizzazione Vapore, calore secco