Learn More
Steris™ Provette Browne™ Control™
Codice prodotto. 12745335
Click to view available options
Colore:
Puntino giallo
Puntino nero
Puntino verde
White Spot
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12745335
Marca: Steris™ 7305AB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
  • The use of TST Control™ emulating Indicators is recommended for monitoring porous load steam sterilization processes
  • Various colors
  • Glass tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White Spot
Da utilizzare con (applicazione) For monitoring porous load steam sterilization processes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Product Type Indicatore per autoclave
Quantità 100 ciascuno
Indicatore di sterilizzazione Yes
Metodo di sterilizzazione Steam, Dry Heat