Learn More
Broxyquinoline, MedChemExpress
Descrizione
Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Broxyquinoline |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 521-74-4 |
| Colore | Light Brown |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H5Br2NO |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Dibromohydroxyquinoline 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 31.25 mg/mL (103.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only