Learn More
Brucine, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 10227773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227773 5 g Bottiglia in vetro 5g
10411681 50 g Bottiglia in vetro 50g
10675511 100 g Bottiglia in vetro 100g
10297303 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10227773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 278720050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 357-57-3
Formula molecolare C23H26N2O4
Molecular Weight (g/mol) 394.46
Numero MDL MFCD00005942
InChI Key RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Sinonimo brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Brucine
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 174.0°C to 179.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 27, IV, 7876
Indice di Merck 15, 1464
Condizione di rotazione specifica −123° (20°C c=2.5,CCl3)
Rotazione specifica − 123.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Peso formulazione 394.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder