Learn More
Brucine, Anhydrous, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brucine |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 394.1893 |