Learn More
Brucine dihydrate, 99%
Codice prodotto. 10782391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782391 100 g Bottiglia in vetro 100g
10503531 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163501000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145428-94-0
Formula molecolare C23H27N2O4
Molecular Weight (g/mol) 395.48
Numero MDL MFCD00005942
InChI Key RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Sinonimo brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
IUPAC Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;dihydrate
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Specifica
Materiale o nome chimico Brucine dihydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 174°C to 179°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 14, 1455
Rotazione specifica -123
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,slightly soluble in ether,glycerol and,ethyl acetate
Peso formulazione 430.5
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brucine dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.