Learn More
Brucine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brucine |
| CAS | 357-57-3 |
| Nomi componenti o analita | Brucine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H26 N2 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC |
| Vedi altri risultati |